3-Amino-6-chlorpyridazin
Lieferant: FLUOROCHEM
Achtung
Synonyme: 6-Chlorpyridazin-3-amin
CFF759. 018176-1G 018176-5G 018176-25G
CHMPCFF759.EA 0 EUR
CHMPCFF759. FLUO018176-1G FLUO018176-5G FLUO018176-25G
3-Amino-6-chlorpyridazin
3-Amino-6-chlorpyridazin
Formel: C₄H₄ClN₃
Molecular Weight: 129.55 g/mol
MDL: MFCD00051506
CAS-Nummer: 5469-69-2
EINECS: 226-796-1
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable