Pyridazin 98+%

Lieferant: Thermo Scientific

131760050 131760500
ACRO131760050EA 41.6 EUR
ACRO131760050 ACRO131760500
Pyridazin 98+%
Pyridazine
Formel: C₄H₄N₂
Molecular Weight: 80,09 g/mol
Siedepunkt: 208 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: –8 °C
Dichte: 1,103 g/cm³
Flammpunkt: 85 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006463
CAS-Nummer: 289-80-5
EINECS: 206-025-5
Merck Index: 12,08152

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear yellow-brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5225 to 1.5245 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.5 % (K.F.)
GC ≥98.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR