Pyridazin ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Purity: 98+%
CAS No.: 289-80-5
Molecular Formula: C4H4N2
Formula Weight: 80.09
Flash Point: 85°(185°F)
Refractive Index: 1.5240
Odour: Unpleasant
Melting Point: -8°
Boiling Point: 87°/14mm
Solubility: Miscible with water, benzene, DMF. Soluble in alcohol, ether
Beilstein Reference: 103906
Merck Reference: 14,7969
MDL No.: MFCD00006463
Formel:
C₄H₄N₂ Siedepunkt: 87 °C (14 mmHg) Schmelzpunkt: –8 °C Dichte: 1,105 Flammpunkt: 85 °C (185 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00006463 CAS-Nummer: 289-80-5 EINECS: 206-025-5 Merck Index: 14,7969 |