Pyridazin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
P57204-50G P57204-5G
SIALP57204-50GEA 426 EUR
SIALP57204-50G SIALP57204-5G
Pyridazin, Sigma-Aldrich®
Pyridazine
Formel: C₄H₄N₂
Molecular Weight: 80,09 g/mol
Siedepunkt: 208 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 0 °C
Dichte: 1,103 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00006463
CAS-Nummer: 289-80-5
EINECS: 206-025-5
Merck Index: 12,08152