3,6-Dichlor-4-methylpyridazin
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
KM08249.1 KM08249.10
MAYBKM08249.1EA 0 EUR
MAYBKM08249.1 MAYBKM08249.10
3,6-Dichlor-4-methylpyridazin
3,6-Dichloro-4-methylpyridazine
Formel: C₅H₄Cl₂N₂
Molecular Weight: 163,01 g/mol
Siedepunkt: 130…135 °C (1 mmHg)
Schmelzpunkt: 87 °C
MDL: MFCD00006465
CAS-Nummer: 19064-64-3
EINECS: 242-794-3