3,6-Dichlor-4-methylpyridazin
Lieferant: FLUOROCHEM
Achtung
CFF121.10 CFF121.50 017102-10G 017102-50G 017102-25G 017102-5G
CHMPCFF121.10EA 508 EUR
CHMPCFF121.10 CHMPCFF121.50 FLUO017102-10G FLUO017102-50G FLUO017102-25G FLUO017102-5G
3,6-Dichlor-4-methylpyridazin
3,6-Dichloro-4-methylpyridazine
Formel: C₅H₄Cl₂N₂
Molecular Weight: 163,01 g/mol
Siedepunkt: 130…135 °C (1 mmHg)
Schmelzpunkt: 87 °C
MDL: MFCD00006465
CAS-Nummer: 19064-64-3
EINECS: 242-794-3