3-Chlor-6-methylpyridazin
Lieferant: Thermo Scientific
BTB06842.250
BTB06842DA
MAYBBTB06842.250EA
0
EUR
MAYBBTB06842.250
MAYBBTB06842DA
3-Chlor-6-methylpyridazin
3-Chloro-6-methylpyridazine
Formel:
C₅H₅ClN₂ Molecular Weight: 128,56 g/mol |
MDL:
MFCD00052905 CAS-Nummer: 1121-79-5 |