3-Chlor-6-methylpyridazin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
637637-1G 637637-5G
SIAL637637-1GEA 26 EUR
SIAL637637-1G SIAL637637-5G
3-Chlor-6-methylpyridazin, Sigma-Aldrich®
3-Chloro-6-methylpyridazine
Formel: C₅H₅ClN₂
Molecular Weight: 128,56 g/mol
MDL: MFCD00052905
CAS-Nummer: 1121-79-5