2,3-Dibrompyridin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
705462-1G 705462-5G
SIAL705462-1GEA 26 EUR
SIAL705462-1G SIAL705462-5G
2,3-Dibrompyridin, Sigma-Aldrich®
2,3-Dibromopyridine
Formel: C₅H₃Br₂N
Molecular Weight: 236,89 g/mol
Siedepunkt: 249…249,5 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 58…59 °C
MDL: MFCD00234014
CAS-Nummer: 13534-89-9