3-Brom-2-chlorpyridin, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

553751-25G 553751-5G
SIAL553751-25GEA 59.5 EUR
SIAL553751-25G SIAL553751-5G
3-Brom-2-chlorpyridin, Sigma-Aldrich®
3-Bromo-2-chloropyridine
Formel: C₅H₃BrClN
Molecular Weight: 192.44 g/mol
Siedepunkt: 205
Schmelzpunkt: 55
MDL: MFCD00234007
CAS-Nummer: 52200-48-3

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR