3-Brom-5-chlorpyridin
Lieferant: FLUOROCHEM
033253-5G 033253-1G
FLUO033253-5GEA 62.9 EUR
FLUO033253-5G FLUO033253-1G
3-Brom-5-chlorpyridin
3-Bromo-5-chloropyridine
Formel: C₅H₃BrClN
Molecular Weight: 192.44 g/mol
MDL: MFCD04114221
CAS-Nummer: 73583-39-8
UN: 2811
ADR: 6.1 III