5-Brom-2-chlorpyridin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
551902-25G 551902-5G
SIAL551902-25GEA 118 EUR
SIAL551902-25G SIAL551902-5G
5-Brom-2-chlorpyridin, Sigma-Aldrich®
5-Brom-2-chlorpyridin
Formel: C₅H₃BrClN
Molecular Weight: 192,44 g/mol
Siedepunkt: 205 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 71 °C
MDL: MFCD01318951
CAS-Nummer: 53939-30-3