4-Brom-2-chlorpyridin ≥94%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
H27299.14 H27299.06
H27299.14EA 107 EUR
H27299.14 H27299.06
4-Brom-2-chlorpyridin ≥94%
4-Bromo-2-chloropyridine
Purity: 94% CAS No.: 73583-37-6 Molecular Formula: C5H3BrClN Formula Weight: 192.44 Flash Point: 104°(219°F) Melting Point: 18-20° Boiling Point: 70°/3mm MDL No.: MFCD03840756
Formel: C₅H₃BrClN
Molecular Weight: 192,44 g/mol
Siedepunkt: 70 °C (3 mmHg)
Schmelzpunkt: 18…20 °C
Dichte: 1,734
Flammpunkt: 104 °C (219 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03840756
CAS-Nummer: 73583-37-6