5-Bromnicotinsäure 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 5-Brompyridin-3-carbonsäure, 5-Brom-3-pyridincarbonsäure
211390100 211390500 211392500
ACRO211390100EA 21.8 EUR
ACRO211390100 ACRO211390500 ACRO211392500
5-Bromnicotinsäure 98%
5-Bromnicotinsäure
Formel: C₆H₄BrNO₂
Molecular Weight: 202.01 g/mol
Siedepunkt: 300
Schmelzpunkt: 178…180 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009783
CAS-Nummer: 20826-04-4
EINECS: 244-065-5
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to yellow-grey to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point ≥180 °C
HPLC ≥97.5 %
Titration with TBAH ≥97.5 %