5-Bromnicotinsäure
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: 5-Brompyridin-3-carbonsäure, 5-Brom-3-pyridincarbonsäure
SB01732.1 SB01732.10 SB01732.50
MAYBSB01732.1EA 0 EUR
MAYBSB01732.1 MAYBSB01732.10 MAYBSB01732.50
5-Bromnicotinsäure
5-Bromnicotinsäure
Formel: C₆H₄BrNO₂
Molecular Weight: 202.01 g/mol
Siedepunkt: 300
Schmelzpunkt: 184…185 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009783
CAS-Nummer: 20826-04-4
EINECS: 244-065-5