5-Bromnicotinsäure
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme: 5-Brompyridin-3-carbonsäure, 5-Brom-3-pyridincarbonsäure
009061-25G 009061-100G
FLUO009061-25GEA 31.1 EUR
FLUO009061-25G FLUO009061-100G
5-Bromnicotinsäure
5-Bromnicotinsäure
Formel: C₆H₄BrNO₂
Molecular Weight: 202.01 g/mol
Siedepunkt: 300
Schmelzpunkt: 184…185 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009783
CAS-Nummer: 20826-04-4
EINECS: 244-065-5