6-Bromnicotinsäure
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme:
6-Brom-3-pyridincarbonsäure, 6-Brompyridin-3-carbonsäure
023530-25G
023530-5G
FLUO023530-25GEA
112
EUR
FLUO023530-25G
FLUO023530-5G
6-Bromnicotinsäure
6-Bromnicotinsäure
Formel:
C₆H₄BrNO₂ Molecular Weight: 202,01 g/mol |
MDL:
MFCD01927100 CAS-Nummer: 6311-35-9 |