3-Brom-2-nitropyridin ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
L19523.06
L19523.03
L19523.06EA
166
EUR
L19523.06
L19523.03
3-Brom-2-nitropyridin ≥98%
3-Bromo-2-nitropyridine
Purity: 98+%
CAS No.: 54231-33-3
Molecular Formula: C5H3BrN2O2
Formula Weight: 203.00
Melting Point: 102-106°
Beilstein Reference: 1637071
Formel:
C₅H₃BrN₂O₂ Schmelzpunkt: 102…106 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00955614 CAS-Nummer: 54231-33-3 |