3-Brom-5-fluorpyridin 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
H25766.03 H25766.06
H25766.03EA 34.1 EUR
H25766.03 H25766.06
3-Brom-5-fluorpyridin 97%
3-Bromo-5-fluoropyridine
Purity: 99% CAS No.: 407-20-5 Molecular Formula: C5H3BrFN Formula Weight: 175.99 Flash Point: 64°(148°F) Odour: Characteristic UN No.: 2811 MDL No.: MFCD04112555
Formel: C₅H₃BrFN
Molecular Weight: 175,99 g/mol
Schmelzpunkt: 24…28 °C
Flammpunkt: 64 °C (148 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04112555
CAS-Nummer: 407-20-5
UN: 2811
ADR: 6.1,III