3-Brom-5-fluorpyridin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
646296-1G 646296-5G
SIAL646296-1GEA 27 EUR
SIAL646296-1G SIAL646296-5G
3-Brom-5-fluorpyridin, Sigma-Aldrich®
3-Bromo-5-fluoropyridine
Formel: C₅H₃BrFN
Molecular Weight: 175,99 g/mol
MDL: MFCD04112555
CAS-Nummer: 407-20-5
UN: 2811
ADR: 6.1,III