5-Brom-2-iodpyridin
Lieferant: FLUOROCHEM
|
Achtung
|
023885-25G
023885-5G
FLUO023885-25GEA
76.2
EUR
FLUO023885-25G
FLUO023885-5G
5-Brom-2-iodpyridin
5-Brom-2-iodpyridin
Formel:
C₅H₃BrIN Molecular Weight: 283,89 g/mol |
MDL:
MFCD00691506 CAS-Nummer: 223463-13-6 |