2-Amino-3-brompyridin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
553719-25G
553719-5G
SIAL553719-25GEA
156
EUR
SIAL553719-25G
SIAL553719-5G
2-Amino-3-brompyridin, Sigma-Aldrich®
2-Amino-3-brompyridin
Formel:
C₅H₅BrN₂ Molecular Weight: 173,01 g/mol |
MDL:
MFCD03095187 CAS-Nummer: 13534-99-1 |