2-Amino-5-brompyridin
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 5-Brompyridin-2-amin, 5-Brom-2-pyridylamin
BTB03304.1 BTB03304.10 BTB03304.50
MAYBBTB03304.1EA 0 EUR
MAYBBTB03304.1 MAYBBTB03304.10 MAYBBTB03304.50
2-Amino-5-brompyridin
2-Amino-5-brompyridin
Formel: C₅H₅BrN₂
Molecular Weight: 173,01 g/mol
Siedepunkt: 244 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 136…139 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006323
CAS-Nummer: 1072-97-5
EINECS: 214-019-9