2-Amino-5-brompyridin
Lieferant: FLUOROCHEM
Achtung
Synonyme: 5-Brompyridin-2-amin, 5-Brom-2-pyridylamin
003417-25G 003417-100G
FLUO003417-25GEA 42.9 EUR
FLUO003417-25G FLUO003417-100G
2-Amino-5-brompyridin
2-Amino-5-brompyridin
Formel: C₅H₅BrN₂
Molecular Weight: 173,01 g/mol
Siedepunkt: 244 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 136…139 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006323
CAS-Nummer: 1072-97-5
EINECS: 214-019-9