2-Amino-6-brompyridin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
Synonyme:
6-Brompyridin-2-amin, 6-Brom-2-pyridylamin
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
521744-25G
521744-5G
SIAL521744-25GEA
90.1
EUR
SIAL521744-25G
SIAL521744-5G
2-Amino-6-brompyridin, Sigma-Aldrich®
2-Amino-6-brompyridin
Formel:
C₅H₅BrN₂ Molecular Weight: 173.01 g/mol |
MDL:
MFCD00137843 CAS-Nummer: 19798-81-3 |