3-Amino-5-brompyridin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: 5-Brom-3-pyridylamin, 5-Brompyridin-3-amin
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
667129-10G 667129-1G
SIAL667129-10GEA 43.2 EUR
SIAL667129-10G SIAL667129-1G
3-Amino-5-brompyridin, Sigma-Aldrich®
3-Amino-5-brompyridin
Formel: C₅H₅BrN₂
Molecular Weight: 173,01 g/mol
MDL: MFCD01646060
CAS-Nummer: 13535-01-8