5-Amino-2-brompyridin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: 2-Brompyridin-5-amin, 2-Brom-5-pyridylamin
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
552844-1G 552844-5G
SIAL552844-1GEA 26 EUR
SIAL552844-1G SIAL552844-5G
5-Amino-2-brompyridin, Sigma-Aldrich®
5-Amino-2-brompyridin
Formel: C₅H₅BrN₂
Molecular Weight: 173,01 g/mol
MDL: MFCD01646116
CAS-Nummer: 13534-97-9