4-Amino-2-brompyridin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
2-Brom-4-pyridylamin, 2-Brompyridin-4-amin
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
654086-25G
SIAL654086-25GEA
335
EUR
SIAL654086-25G
4-Amino-2-brompyridin, Sigma-Aldrich®
4-Amino-2-brompyridin
Formel:
C₅H₅BrN₂ Molecular Weight: 173,01 g/mol |
MDL:
MFCD01646061 CAS-Nummer: 7598-35-8 |