4-Amino-3-brompyridin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 3-Brompyridin-4-amin, 3-Brom-4-pyridylamin
685224-1G 685224-5G
SIAL685224-1GEA 73.7 EUR
SIAL685224-1G SIAL685224-5G
4-Amino-3-brompyridin, Sigma-Aldrich®
4-Amino-3-brompyridin
Formel: C₅H₅BrN₂
Molecular Weight: 173,01 g/mol
Siedepunkt: 244 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 181…182,5 °C
MDL: MFCD02068297
CAS-Nummer: 13534-98-0