2-Brom-5-nitropyridin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
324833-1G 324833-5G
SIAL324833-1GEA 25.9 EUR
SIAL324833-1G SIAL324833-5G
2-Brom-5-nitropyridin, Sigma-Aldrich®
2-Bromo-5-nitropyridine
Formel: C₅H₃BrN₂O₂
Molecular Weight: 203 g/mol
MDL: MFCD00006222
CAS-Nummer: 4487-59-6
EINECS: 224-777-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III