2-Brom-3-methoxypyridin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
649716-10G 649716-1G
SIAL649716-10GEA 161 EUR
SIAL649716-10G SIAL649716-1G
2-Brom-3-methoxypyridin, Sigma-Aldrich®
2-Bromo-3-methoxypyridine
Formel: C₆H₆BrNO
Molecular Weight: 188,02 g/mol
MDL: MFCD01570896
CAS-Nummer: 24100-18-3
EINECS: 246-017-9