3-Brom-5-methoxypyridin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: 5-Bromo-3-methoxypyridine
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
631817-1G 631817-5G
SIAL631817-1GEA 27.3 EUR
SIAL631817-1G SIAL631817-5G
3-Brom-5-methoxypyridin, Sigma-Aldrich®
3-Bromo-5-methoxypyridine
Formel: C₆H₆BrNO
Molecular Weight: 188,02 g/mol
MDL: MFCD00234169
CAS-Nummer: 50720-12-2