5-Brom-2-methoxypyridin ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
L20017.06
L20017.14
L20017.06EA
52.5
EUR
L20017.06
L20017.14
5-Brom-2-methoxypyridin ≥98%
5-Brom-2-methoxypyridin
Purity: 98%
CAS No.: 13472-85-0
Molecular Formula: C6H6BrNO
Formula Weight: 188.02
Flash Point: 96°(204°F)
Refractive Index: 1.5550
Boiling Point: 80°/12mm
Beilstein Reference: 115150
MDL No.: MFCD01318952
Formel:
C₆H₆BrNO Molecular Weight: 188.02 g/mol Siedepunkt: 80 °C (12 mmHg) Dichte: 1.453 Flammpunkt: 96 °C (204 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01318952 CAS-Nummer: 13472-85-0 |