5-Brom-2-methoxypyridin
Lieferant: FLUOROCHEM
Achtung
023910-25G 023910-5G
FLUO023910-25GEA 45.9 EUR
FLUO023910-25G FLUO023910-5G
5-Brom-2-methoxypyridin
5-Brom-2-methoxypyridin
Formel: C₆H₆BrNO
Molecular Weight: 188,02 g/mol
MDL: MFCD01318952
CAS-Nummer: 13472-85-0