5-Brom-2-methoxypyridin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
510297-25ML
510297-5ML
SIAL510297-25MLEA
192
EUR
SIAL510297-25ML
SIAL510297-5ML
5-Brom-2-methoxypyridin, Sigma-Aldrich®
5-Brom-2-methoxypyridin
Formel:
C₆H₆BrNO Molecular Weight: 188,02 g/mol |
MDL:
MFCD01318952 CAS-Nummer: 13472-85-0 |