2-Brom-3-hydroxypyridin ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Brom-3-pyridinol
A12687.06
A12687.14
A12687.22
A12687.06EA
45.8
EUR
A12687.06
A12687.14
A12687.22
2-Brom-3-hydroxypyridin ≥99%
2-Brom-3-hydroxypyridin
Purity: 99%
CAS No.: 6602-32-0
Molecular Formula: C5H4BrNO
Formula Weight: 174.00
Melting Point: 182-186°
Beilstein Reference: 109829
Formel:
C₅H₄BrNO Molecular Weight: 174 g/mol Siedepunkt: 232 Schmelzpunkt: 182…186 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00006220 CAS-Nummer: 6602-32-0 EINECS: 229-547-5 |