5-Brom-2-hydroxypyridin 99%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 3-Brom-6-pyridinol, 3-Brom-6-hydroxypyridin, 5-Brom-2-pyridinol
357640050 357640250
ACRO357640050EA 46 EUR
ACRO357640050 ACRO357640250
5-Brom-2-hydroxypyridin 99%
5-Brom-2-hydroxypyridin
Formel: C₅H₄BrNO
Molecular Weight: 174 g/mol
Schmelzpunkt: 179…182 °C
MDL: MFCD00234042
CAS-Nummer: 13466-38-1
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Off-white to yellow-brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 179 to 182 °C
GC ≥98.5 %