5-Brom-2-hydroxypyridin ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 3-Brom-6-pyridinol, 3-Brom-6-hydroxypyridin, 5-Brom-2-pyridinol
B25267.06 B25267.14
B25267.06EA 24.4 EUR
B25267.06 B25267.14
5-Brom-2-hydroxypyridin ≥97%
5-Brom-2-hydroxypyridin
Purity: 97% CAS No.: 13466-38-1 Molecular Formula: C5H4BrNO Formula Weight: 174.00 Melting Point: 178-182° Beilstein Reference: 108751
Formel: C₅H₄BrNO
Molecular Weight: 174 g/mol
Schmelzpunkt: 178…182 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00234042
CAS-Nummer: 13466-38-1