2,3,5-Trichlorpyridin
Lieferant: CHEMPUR
Synonyme: 2,3,5-TCP
BTB14380.250 BTB14380.1
CHMPBTB14380.250EA 0 EUR
CHMPBTB14380.250 MAYBBTB14380.1
2,3,5-Trichlorpyridin
2,3,5-Trichlorpyridin
Formel: C₅H₂Cl₃N
Molecular Weight: 182.44 g/mol
MDL: MFCD00043007
CAS-Nummer: 16063-70-0
EINECS: 407-270-2
UN: 2811
ADR: 6.1 III