2,4,6-Trichlorpyridin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
633534-1G
633534-5G
SIAL633534-1GEA
82.2
EUR
SIAL633534-1G
SIAL633534-5G
2,4,6-Trichlorpyridin, Sigma-Aldrich®
2,4,6-Trichlorpyridin
Formel:
C₅H₂Cl₃N Molecular Weight: 182.44 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00971928 CAS-Nummer: 16063-69-7 |