3,4,5-Trichlorpyridin ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
A12587.03 A12587.06
A12587.03EA 44 EUR
A12587.03 A12587.06
3,4,5-Trichlorpyridin ≥98%
3,4,5-Trichlorpyridin
Purity: 98% CAS No.: 33216-52-3 Molecular Formula: C5H2Cl3N Formula Weight: 182.44 Melting Point: 70-74° Boiling Point: 213-215° MDL No.: MFCD00051685
Formel: C₅H₂Cl₃N
Molecular Weight: 182.44 g/mol
Siedepunkt: 213…215 °C
Schmelzpunkt: 70…74 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00051685
CAS-Nummer: 33216-52-3