2-Chlornicotinonitril
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme: 2-Chlor-3-pyridincarbonsäurenitril, 2-Chlornicotinsäurenitril, 2-Chlor-3-pyridincarbonitril, 2-Chlor-3-cyanpyridin
003361-25G 003361-100G
FLUO003361-25GEA 34.1 EUR
FLUO003361-25G FLUO003361-100G
2-Chlornicotinonitril
2-Chlornicotinonitril
Formel: C₆H₃ClN₂
Molecular Weight: 138.56 g/mol
Siedepunkt: 112 °C (1 mmHg)
Schmelzpunkt: 107…108 °C
MDL: MFCD00014628
CAS-Nummer: 6602-54-6
EINECS: 229-550-1
UN: 3439
ADR: 6.1 III