2-Chlornicotinamid
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
BTB06407.1
BTB06407.10
BTB06407.50
MAYBBTB06407.1EA
0
EUR
MAYBBTB06407.1
MAYBBTB06407.10
MAYBBTB06407.50
2-Chlornicotinamid
2-Chlornicotinamid
Formel:
C₆H₅ClN₂O Molecular Weight: 156.57 g/mol Schmelzpunkt: 164…165 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00006237 CAS-Nummer: 10366-35-5 EINECS: 233-808-9 |