2-Chlorisonicotinamid
Lieferant: FLUOROCHEM
CFF133.2.5 CFF133.5 017099-2.5G 017099-5G 017099-1G
CHMPCFF133.2.5EA 348 EUR
CHMPCFF133.2.5 CHMPCFF133.5 FLUO017099-2.5G FLUO017099-5G FLUO017099-1G
2-Chlorisonicotinamid
2-Chlorisonicotinamid
Formel: C₆H₅ClN₂O
Molecular Weight: 156.57 g/mol
MDL: MFCD00221401
CAS-Nummer: 100859-84-5