6-Chlornicotinamid ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
B21922.03
B21922.06
B21922.14
B21922.03EA
18.6
EUR
B21922.03
B21922.06
B21922.14
6-Chlornicotinamid ≥98%
6-Chlornicotinamid
Purity: 98%
CAS No.: 6271-78-9
Molecular Formula: C6H5ClN2O
Formula Weight: 156.57
Melting Point: 214-216°
Beilstein Reference: 116043
Formel:
C₆H₅ClN₂O Schmelzpunkt: 214…216 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00006242 CAS-Nummer: 6271-78-9 EINECS: 228-456-8 |