2,6-Dichlornicotinsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 2,6-Dichlor-3-pyridincarbonsäure, 2,6-Dichlorpyridin-3-carbonsäure
658219-25G 658219-5G
SIAL658219-25GEA 85.8 EUR
SIAL658219-25G SIAL658219-5G
2,6-Dichlornicotinsäure, Sigma-Aldrich®
2,6-Dichlornicotinsäure
Formel: C₆H₃Cl₂NO₂
MDL: MFCD00075583
CAS-Nummer: 38496-18-3