2-Chlornicotinsäure ≥99%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Chlor-3-pyridincarbonsäure, 2-Chlorpyridin-3-carbonsäure
A17082.09
A17082.18
A17082.30
A17082.09EA
28.9
EUR
A17082.09
A17082.18
A17082.30
2-Chlornicotinsäure ≥99%
2-Chlornicotinsäure
Purity: 99%
CAS No.: 2942-59-8
Molecular Formula: C6H4ClNO2
Formula Weight: 157.56
Melting Point: ca 180° dec.
Beilstein Reference: 119023
Formel:
C₆H₄ClNO₂ Molecular Weight: 157,56 g/mol Siedepunkt: 284 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: ∼ 180 °C (Zersetzung) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00006236 CAS-Nummer: 2942-59-8 EINECS: 220-937-0 |