2-Chlornicotinsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Chlor-3-pyridincarbonsäure, 2-Chlorpyridin-3-carbonsäure
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
150339-10G
150339-50G
SIAL150339-10GEA
40.4
EUR
SIAL150339-10G
SIAL150339-50G
2-Chlornicotinsäure, Sigma-Aldrich®
2-Chlornicotinsäure
Formel:
C₆H₄ClNO₂ Siedepunkt: 284 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 181 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00006236 CAS-Nummer: 2942-59-8 EINECS: 220-937-0 |