6-Chlornicotinsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: 6-Chlor-3-pyridincarbonsäure, 6-Chlorpyridin-3-carbonsäure
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
156353-100G 156353-25G 156353-5G
SIAL156353-100GEA 62.4 EUR
SIAL156353-100G SIAL156353-25G SIAL156353-5G
6-Chlornicotinsäure, Sigma-Aldrich®
6-Chlornicotinsäure
Formel: C₆H₄ClNO₂
Molecular Weight: 157,56 g/mol
Siedepunkt: 284 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 188…189 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006241
CAS-Nummer: 5326-23-8
EINECS: 226-201-5