2-Chlor-3-fluorpyridin ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
L20022.03
L20022.06
L20022.03EA
31.4
EUR
L20022.03
L20022.06
2-Chlor-3-fluorpyridin ≥97%
2-Chloro-3-fluoropyridine
Purity: 97%
CAS No.: 17282-04-1
Molecular Formula: C5H3ClFN
Formula Weight: 131.54
Flash Point: 72°(161°F)
Refractive Index: 1.5095
Odour: Unpleasant
Boiling Point: 62-64°/23mm
Beilstein Reference: 1363435
UN No.: 2810
MDL No.: MFCD03095302
Formel:
C₅H₃ClFN Siedepunkt: 62…64 °C (23 mmHg) Dichte: 1,325 Flammpunkt: 72 °C (161 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03095302 CAS-Nummer: 17282-04-1 UN: 2810 ADR: 6.1,II |